Key Documents
AB16527
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MyD88, CT.
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYD88(4615)
Specificity
La respuesta celular proinflamatoria inducida por la citocina IL-1 requiere el complejo receptor de IL-1, incluidos IL-1RI e IL-RAcP. Recientemente se ha identificado MyD88 como una molécula adaptadora en la vía de señalización de la IL-1 (Muzio et al. 1997). MyD88 se asocia con IRAK, y la recluta al complejo receptor de IL-1 en respuesta al tratamiento con IL-1 y la forma negativa dominante de MyD88 atenúa la activación de NF-kB mediada por el IL-1R. El receptor de IL-18 y el receptor Toll humanos (Adachi et al. 1998; Medzhitov et al. 1998), que son miembros de la familia de receptores Toll/IL-1R, también emplean la MyD88 como molécula reguladora. La alteración dirigida del gen MyD88 provoca pérdida de respuestas celulares a IL-1 e IL-18, y los ratones con deficiencia de MyD88 carecen de respuestas al producto bacteriano LPS que emplea los receptores tipo Toll 2 y 4 (TLR2 y TLR4) como receptores de señalización. La MyD88 es una proteína adaptadora general para la familia de receptores Toll/1R y desempeña un papel importante en la respuesta inflamatoria inducida por las citocinas IL-1 e IL-18 y las endotoxinas. El gen MyD88 se expresa en muchos tejidos.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Se sintetizó el anticuerpo policlonal de conejo anti-MyD88 (C-terminal) contra un péptido que corresponde a los aminoácidos 279 a 296 del MyD88 humano (Bonnert et al. 1997), que son idénticos a los del ratón.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-MyD88 C terminal es un anticuerpo contra el MyD88 para utilizar en WB.
Inmunotransferencia Western: 1:500 a 1:1 000
Puede utilizarse lisado de células completas Jurkat como control positivo y debe detectarse una banda de 35 kDa.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en PBS que contiene azida sódica al 0,02%.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener a 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ramesh K Paidi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 207(10), 2521-2533 (2021-10-15)
Many patients with coronavirus disease 2019 in intensive care units suffer from cytokine storm. Although anti-inflammatory therapies are available to treat the problem, very often, these treatments cause immunosuppression. Because angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on host cells serves as the
The transmembrane activator TACI triggers immunoglobulin class switching by activating B cells through the adaptor MyD88.
He, B; Santamaria, R; Xu, W; Cols, M; Chen, K; Puga, I; Shan, M; Xiong, H; Bussel et al.
Nature Immunology null
Naturally occurring mutation affecting the MyD88-binding site of TNFRSF13B impairs triggering of class switch recombination.
Almejun, MB; Cols, M; Zelazko, M; Oleastro, M; Cerutti, A; Oppezzo, P; Cunningham-Rundles et al.
European Journal of Immunology null
Kendra A Bussey et al.
Journal of virology, 88(16), 9245-9259 (2014-06-06)
The human pathogen Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV), the etiological agent of Kaposi's sarcoma, primary effusion lymphoma, and multicentric Castleman's disease, establishes lifelong latency upon infection. Murine gammaherpesvirus 68 (MHV68) is a well-established model for KSHV. Toll-like receptors (TLRs) play a