Merck
A009-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
9-port holder TC 64 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel
Quality Segment
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64
General description
Device Configuration: Multi-sampling
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany