869019-M
Normal Rabbit Serum, Lyophilized Solid
Sinónimos:
Normal Rabbit Serum
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.41
Formulario:
lyophilized solid
Productos recomendados
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
<0.05% Hemoglobin
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Normal carrier sera, produced from pooled lots of sera from healthy, non-immunized rabbits. Suitable for use in radioimmunoassay.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
pH 6.5-8.0.
Reconstitución
Reconstitute in 5 ml of H₂O.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable