869006-M
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Sinónimos:
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Thyrotropin, hTSH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human pituitary glands
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 9414
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥95% (weight)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
enzyme immunoassay: suitable
impurezas
≤0.1% hPRL (weight)
≤0.2% hGH, hFSH (weight)
≤0.3% hLH (weight)
solubilidad
0.05 M PBS: 1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TSHB(7252)
Descripción general
Thyroid Stimulating Hormone is a glycoprotein produced by anterior pituitary gland. Its structure contains an alpha chain and a beta chain.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Definición de unidad
Nota de preparación
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable