8.52336
Fmoc-Agp(Boc)2-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Agp(Boc)2-OH, N-α-Fmoc-N,NÆ-γ-di-t.-butoxycarbonyl-L-diaminobutanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N([C@@H](CN=C(NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H36N4O8/c1-28(2,3)40-26(37)32-24(33-27(38)41-29(4,5)6)30-15-22(23(34)35)31-25(36)39-16-21-19-13-9-7-11-17(19)18-12-8-10-14-20(18)21/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3,(H,31,36)(H,34,35)(H2,30,32,33,37,38)/t22-/m0/s1
Clave InChI
KWUNKMXCVKSAEL-QFIPXVFZSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] R. Karstad, et. al. (2012) J. Med. Chem., 55, 6294.
[2] L.Z. Yan, et. al. (2011) , J. Pept. Sci., 17, 383.
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -12.0 - -8.0 °
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable