8.52130
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-tyrosine pentafluorophenyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
60-70 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)Cc2ccc(cc2)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C34H28F5NO5/c1-34(2,3)45-19-14-12-18(13-15-19)16-25(32(41)44-31-29(38)27(36)26(35)28(37)30(31)39)40-33(42)43-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,40,42)/t25-/m0/s1
Clave InChI
ADOSTZDWXCEVJP-VWLOTQADSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -17.5 - -12.5 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3