Documentos clave
8.51062
Sigma-Aldrich
Dmab-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Dmab-OH, 4-{N-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H27NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
329.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c2ccc(cc2)CO)C(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-13(2)9-16(21-15-7-5-14(12-22)6-8-15)19-17(23)10-20(3,4)11-18(19)24/h5-8,13,21-22H,9-12H2,1-4H3
Clave InChI
GARPDGDSXTZYQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reagent for the introduction of Dmab carboxylic acid protecting group. Dmab esters are stable to TFA and piperidine, but are cleaved under mild conditions by treatment with 2% hydrazine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0048
Nota de análisis
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0009)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable