Saltar al contenido
8.44002
Dimethylsuccinate
for synthesis
Sinónimos:
Dimethylsuccinate, Succinic acid dimethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-419-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
18-19 °C
transition temp
flash point 94 °C
solubility
75 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsuccinate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°C)
94 °C - closed cup
Punto de inflamación (°F)
201.2 °F - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)