Documentos clave
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
Sinónimos:
Chlorohexidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30Cl2N10
Número de CAS:
Peso molecular:
505.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-238-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubilidad
0.8 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=N)NCCCCCCNC(=N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)\N
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
Clave InChI
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3