Documentos clave
8.43961
Sigma-Aldrich
D-Glucoronic acid
for synthese
Sinónimos:
D-Glucoronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O7
Número de CAS:
Peso molecular:
194.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
229-486-4
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
mp
160-164 °C (decomposition)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Clave InChI
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable