Documentos clave
8.43910
Sigma-Aldrich
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
for synthesis
Sinónimos:
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
240-162-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
pH
1.8 (100 g/L in H2O)
bp
140 °C/2 mbar
temperatura de transición
flash point >160 °C
densidad
1.157 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCOCC(=O)O)CCOC
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Dextromethorphan Impurity C in biochemical analysis: A method utilizing pipette tip solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry was developed for the determination of dextromethorphan in human plasma, demonstrating a precise approach to detect and analyze impurities like Dextromethorphan Impurity C in pharmaceutical compounds (Hasegawa et al., 2011).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1