8.42025
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
Sinónimos:
Trichloro(chloromethyl)silane
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
117-118 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 69 °C
densidad
1.47 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
Clave InChI
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C