8.41564
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinónimos:
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
mp
115-116 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[B-](F)(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable