Documentos clave
8.41554
Sigma-Aldrich
Benzotrifluoride
for synthesis
Sinónimos:
Benzotrifluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5F3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
202-635-0
NACRES:
NA.22
bp:
100-103 °C/1013 hPa
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
53 hPa ( 25 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
650 °C
potencia
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.4-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
100-103 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
temperatura de transición
flash point 12 °C
solubilidad
0.45 g/L (Hydrolysis)
densidad
1.197 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup