8.41328
2-Methylglutaric acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Methylglutaric acid, 2-Methylpentanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.00056 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
powder
pH
2.8 (10 g/L in H2O)
mp
74-76 °C
solubilidad
>1000 g/L
densidad
1.33 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)C(CCC(=O)O)C
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup - does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup - does not flash