Merck
8.40076
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
Sinónimos:
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H28N6
Número CAS:
Peso molecular:
232.37
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
223-775-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaethylenehexamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)