Documentos clave
8.22335
Sigma-Aldrich
Sodium azide
for synthesis
Sinónimos:
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
N3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
65.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
247-852-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
potencia
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
solubilidad
408 g/L
densidad
1.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Clave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Synthesis of Quinazoline Derivatives: A copper-catalyzed multicomponent domino reaction of sodium azide is used for the synthesis of quinazoline derivatives, relevant to pharmaceutical chemistry (C Xu, FC Jia, ZW Zhou…, The Journal of Organic Chemistry, 2016). Access the study.
Nota de análisis
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable