8.22137
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
Sinónimos:
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
mp
216-220 °C
temperatura de transición
flash point 300 °C
solubilidad
1.1 g/L
densidad aparente
159 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S=[c]1[nH][c](cc([nH]1)CCC)=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Clave InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable