8.20969
Perylene
for synthesis
Sinónimos:
Perylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
mp
273-278 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c21c3c4c5c(c2cccc1ccc3)cccc5ccc4
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Clave InChI
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable