8.20820
4-Methyl-2-pentanone
EMPLURA®
Sinónimos:
4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
840 °F
potencia
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 14 °C
solubilidad
14.1 g/L
densidad
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup