Documentos clave
8.20546
Sigma-Aldrich
N-Dodecylpyridinium chloride
for synthesis
Sinónimos:
N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11C5H5NCl
Número de CAS:
Peso molecular:
283.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
203-232-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
270 °C
potencia
203 mg/kg LD50, oral (Rat)
1684 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
87-89 °C
temperatura de transición
flash point 160 °C
solubilidad
600 g/L
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[n+]1(ccccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 93.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 2.0 - 6.0 %
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C