Merck
8.20109
Anthracene
for synthesis
Sinónimos:
Anthracene, Paranaphthalene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-371-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.000008 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
340 °C/1013 hPa
mp
213-217 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
pictograms
Environment
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
121 °C - Pensky-Martens closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)