Documentos clave
8.18899
Sigma-Aldrich
Sebacoyl dichloride
for synthesis
Sinónimos:
Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClOC(CH2)8COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
239.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-843-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
temperatura de transición
flash point 113 °C
densidad
1.12 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
Clave InChI
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C