8.18869
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
150-154 °C
densidad aparente
510 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(C(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
Clave InChI
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable