Documentos clave
8.18712
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
for synthesis
Sinónimos:
Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N4
Número de CAS:
Peso molecular:
140.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-905-8
NACRES:
NA.22
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
temp. de autoignición
390 °C
potencia
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
temperatura de transición
flash point 250 °C
solubilidad
soluble 895 g/L
densidad
1.33 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Electrochemical detection of microplastics: Hexamethylenetetramine is utilized in a novel sensor design using chitosan and magnesium oxide for the electrochemical detection of microplastics, enhancing environmental monitoring capabilities (Noumani et al., 2024).
  • Novel methodologies in nanoparticle synthesis: Research details the use of hexamethylenetetramine in the preparation of monodisperse cerium oxide nanoparticles, demonstrating its utility in precise nanoparticle fabrication (Hastings et al., 2024).
  • Development in mesoporous materials: A study explores hexamethylenetetramine′s use in the self-assembly of ordered mesoporous nanofibers, contributing to advancements in materials science and engineering (Peng et al., 2023).
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
250 °C - closed cup