8.18711
2-Heptanone
for synthesis
Sinónimos:
2-Heptanone, Methyl amyl ketone, n-Amyl methyl ketone, Methyl pentyl ketone
About This Item
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
4.5 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
305 °C
potencia
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.11-7.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
150-152 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
temperatura de transición
flash point 43 °C
solubilidad
4.3 g/L
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(CCCCC)C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup