Documentos clave
8.18707
Sigma-Aldrich
Ácido cítrico
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.12
Beilstein:
782061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-069-1
NACRES:
NA.22
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (alkalimetric)
Formulario
solid
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubilidad
1330 g/L
densidad
1.665 g/cm3 at 18 °C
densidad aparente
560 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable