8.18492
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl 3-oxopentanoate, 3-Oxopentanoic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temperatura de transición
flash point 71 °C
densidad
1.04 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup