Documentos clave
8.18153
Sigma-Aldrich
Diiodomethane
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Diiodomethane, Methylene iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2I2
Número de CAS:
Peso molecular:
267.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-841-5
NACRES:
NA.22
bp:
181 °C/1013 hPa (decomposition)
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
potencia
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
solubilidad
0.8 g/L
densidad
3.3 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.300 - 3.320
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup