8.17006
Polietilenglicol
4000, powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Poli(etilenglicol), Poliglicol, Óxido de polietileno, Polioxietileno, PEG 4000, PEG
About This Item
Agency
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
powder
solid
temp. de autoignición
>320 °C (DIN 51794)
mol peso
average Mn 4000
técnicas
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
temperatura de transición
flash point 270 °C
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138.6 °C - closed cup
Artículos
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.