Merck
8.16142
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H34ClN
Número CAS:
Peso molecular:
263.89
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
203-927-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98.9%
form
solid
potency
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: phase-transfer
mp
246 °C (decomposition)
density
1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Other Notes
Replaces: DX2477
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammonium chloride
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)