Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-773-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
solubility
85 g/L
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c