8.14553
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-diisopropylamine hydrochloride
Formulario
crystals
potencia
96.75 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
131-134 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].ClCCN(C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H
Clave InChI
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable