Documentos clave
8.08249
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
1700630
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
203-977-3
NACRES:
NA.22
bp:
216 °C (lit.)
grado
for synthesis
Nivel de calidad
densidad de vapor
>4.7 (vs air)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
375 °F
potencia
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 106 °C
solubilidad
soluble >1000 g/L
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup