Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4OS
Número CAS:
Peso molecular:
76.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-063-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
-17 °C
transition temp
flash point 18 °C
solubility
27 g/L (slow decomposition)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SC(=O)C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F
flash_point_c
18 °C
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8080760100 | 04022536397436 |
| 8080760250 | 04022536397443 |
| 8080769999 | 04022536397450 |