Documentos clave
8.07971
Sigma-Aldrich
Succinimide
for synthesis
Sinónimos:
Succinimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
99.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
204-635-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<1 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
temperatura de transición
flash point 201 °C
solubilidad
330 g/L
densidad
1.4 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
Clave InChI
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1