Saltar al contenido
8.07680
Stearyl alcohol
for synthesis
Sinónimos:
Stearyl alcohol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H38O
Número CAS:
Peso molecular:
270.49
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-017-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
330-360 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<1 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥96.0% (GC)
form
scales
autoignition temp.
230 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
55-60 °C
transition temp
flash point 195 °C
density
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearyl alcohol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)