Documentos clave
8.06749
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
Sinónimos:
Nickel-aluminium alloy
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
1460 °C
densidad
4.3 g/cm3
densidad aparente
2850 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
Clave InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.