Saltar al contenido
8.04308
1,6-Hexanediol
for synthesis
Sinónimos:
1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO(CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-074-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
320 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.6-16 % (v/v)
pH
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
bp
253-260 °C
mp
37-42 °C
transition temp
flash point 147 °C
solubility
5000 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,6-Hexanediol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)