8.04104
Glycolic acid
for synthesis
Sinónimos:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
10.8 hPa ( 80 °C)
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
temperatura de transición
flash point >300 °C (decomposition)
solubilidad
water: soluble at 20 °C
densidad
1.49 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
600 kg/m3
cadena SMILES
[O+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Clave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Punto de inflamabilidad (°C)
> 300 °C - (decomposition)