Merck
8.03575
2,6-Diaminopyridine
for synthesis
Sinónimos:
2,6-Diaminopyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2,6-(NH2)2C5H3N
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
205-507-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
pH
>7 ( in H2O)
bp
159 °C/13 hPa
mp
115-118 °C
transition temp
flash point 155 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1nc(ccc1)N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopyridine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup