Documentos clave
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
Sinónimos:
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
201.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-690-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
2.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166-168 °C/1013 hPa
mp
-34 °C
temperatura de transición
flash point 54 °C
densidad
1.98 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clave InChI
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup