Documentos clave
8.03215
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethylenediamine
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-844-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
245 °C
potencia
984 mg/kg LD50, oral (Rat)
820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7-8.4 % (v/v)
bp
145-148 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
temperatura de transición
flash point 36 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCN)(CC)CC
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup