Merck
8.03181
Benzyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-399-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1 hPa ( 45 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
bp
205-207 °C/1013 hPa
mp
-51 °C
transition temp
flash point 95 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl acetate
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
95 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)