Documentos clave
8.01602
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane
for synthesis
Sinónimos:
1-Bromobutane, Butyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9Br
Número de CAS:
Peso molecular:
137.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-691-9
NACRES:
NA.22
presión de vapor
52 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
265 °C
potencia
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.6-6.6 % (v/v)
mp
-112 °C
temperatura de transición
flash point 18.3 °C
solubilidad
0.6 g/L
densidad
1.27 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCCCC
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup