8.01537
2-Butyne-1,4-diol
(not stabilised) for synthesis
Sinónimos:
2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
410 °C
potencia
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/3 hPa
mp
54-57 °C
temperatura de transición
flash point 152 °C
solubilidad
3740 g/L
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Clave InChI
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C - closed cup