Merck
8.01464
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
for synthesis
Sinónimos:
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2N(CH3)C(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-100-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
13.3 hPa ( 152 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150-152 °C/13 hPa
mp
102-105 °C
transition temp
flash point >100 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)C
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C