Documentos clave
8.00885
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoformate
for synthesis
Sinónimos:
Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH(OCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
106.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
205-745-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
10 hPa ( 7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
255 °C
potencia
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.4-44.6 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
temperatura de transición
flash point 13 °C
solubilidad
10 g/L (Hydrolysis)
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(OC)OC)C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup