Documentos clave
8.00645
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
3-Nitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
3-(NO2)C6H4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-508-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
490 °C
pH
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
mp
139-142 °C
temperatura de transición
flash point 190 °C
solubilidad
3 g/L
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID: This study focuses on the co-crystallization of paracetamol with 3-nitrobenzoic acid, providing insights into the structural dynamics of the resulting compound (PP Chahande, 2023).
  • Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands: This study explores the use of a copper (II) complex with 3-nitrobenzoic acid in photocatalytic degradation and electrocatalytic water oxidation (M Jamil et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 139 °C
- upper value: ≤ 143 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup