Merck
7433
Pronase E
Sinónimos:
Pronase E
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Biological source:
Streptomyces griseus
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Streptomyces griseus
form
fine powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
slightly brown
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Pronase E is obtained from the extracellular fluid of Streptomyces griseus. It is made up of several proteases and peptidases.
Biochem/physiol Actions
Pronase E participates in the hydrolysis of peptide bonds internal to a sequence and sequentially eliminates amino acids from the N- and C-termini. This enzyme is the preferred alternative for enzymatic digestion with trypsin or chymotrypsin.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)